Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Enterotoxin type C-3 Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Enterotoxin type C-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso WP_000278088.1
Nombre S. aureus Enterotoxin type C-3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen entC3
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16028120
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7310-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16048120
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7310-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16038120
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7310-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16058120
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7310-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16068120
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP7310-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16078120
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP7310-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
Specifications
Specifications
WP_000278088.1
Research Use Only
entC3
Recombinant Protein
E. coli
ESQPDPMPDD LHKSSEFTGT MGNMKYLYDD HYVSATKVKS VDKFLAHDLI YNISDKKLKN YDKVKTELLN EDLAKKYKDE VVDVYGSNYY VNCYFSSKDN VGKVTGGKTC MYGGITKHEG NHFDNGNLQN VLVRVYENKR NTISFEVQTD KKSVTAQELD IKARNFLINK KNLYEFNSSP YETGYIKFIE NNGNTFWYDM MPAPGDKFDQ SKYLMMYNDN KTVDSKSVKI EVHLTTKNG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
S. aureus Enterotoxin type C-3 Protein
Not determined.
Full Length
S. aureus
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates