Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Vasopressin V1a receptor Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Vasopressin V1a receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_444178.2
ID de gen (Entrez) 25107
Nombre Vasopressin V1a receptor Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16036781
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8843-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16056781
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8843-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16046781
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8843-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16066781
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8843-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16076781
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8843-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16086781
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8843-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_444178.2
Vasopressin V1a receptor Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
25107
Research Use Only
Avpr1a
Recombinant Protein
E. coli
SQDRSVGNSS PWWPLTTEGS NGSQEAARLG EGDSPLGDVR NEELAK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.