Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Vasopressin V1a receptor Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Vasopressin V1a receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8843-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16086781
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_444178.2
Vasopressin V1a receptor Protein
Research Use Only
Avpr1a
Recombinant Protein
E. coli
SQDRSVGNSS PWWPLTTEGS NGSQEAARLG EGDSPLGDVR NEELAK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
25107
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol