Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Type-2 angiotensin II receptor Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Type-2 angiotensin II receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5626-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15966529
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_036626.1
Type-2 angiotensin II receptor Protein
Research Use Only
Agtr2
Recombinant Protein
E. coli
MKDNFSFAAT SRNITSSLPF DNLNATGTNE SAFNCSHKPA DKHLE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
24182
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Rat
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol