missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Type-2 angiotensin II receptor Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Type-2 angiotensin II receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_036626.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 24182 |
Nombre | Type-2 angiotensin II receptor Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936529
|
enQuireBio™
QP5626-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15956529
|
enQuireBio™
QP5626-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15946529
|
enQuireBio™
QP5626-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15966529
|
enQuireBio™
QP5626-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15976529
|
enQuireBio™
QP5626-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15986529
|
enQuireBio™
QP5626-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_036626.1 | |
Type-2 angiotensin II receptor Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Rat | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
24182 | |
Research Use Only | |
Agtr2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKDNFSFAAT SRNITSSLPF DNLNATGTNE SAFNCSHKPA DKHLE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |