Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Tryptophan 2,3-dioxygenase Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Tryptophan 2,3-dioxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6771-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16065720
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_071798.1
Tryptophan 2,3-dioxygenase Protein
Research Use Only
Tdo2
Recombinant Protein
E. coli
MSGCPFSGNS VGYTLKNLSM EDNEEDGAQT GVNRASKGGL IYGDYLQLEK ILNAQELQSE IKGNKIHDEH LFIITHQAYE LWFKQILWEL DSVREIFQNG HVRDERNMLK VMTRMHRVVV IFKLLVQQFS VLETMTALDF NDFREYLSPA SGFQSLQFRL LENKIGVLQS LRVPYNRKHY RDNFEGDYNE LLLKSEQEQT LLQLVEAWLE RTPGLEPHGF NFWGKFEKNI LKGLEEEFLK IQAKKDSEEK EEQMAEFRKQ KEVLLCLFDE KRHDYLLSKG ERRLSYRALQ GALMIYFYRE EPRFQVPFQL LTSLMDIDTL MTKWRYNHVC MVHRMLGSKA GTGGSSGYYY LRSTVSDRYK VFVDLFNLSS YLVPRHWIPK MNPIIHKFLY TAEYSDSSYF SSDESD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
64206
200 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol