Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Tryptophan 2,3-dioxygenase Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Tryptophan 2,3-dioxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_071798.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 64206 |
Nombre | Tryptophan 2,3-dioxygenase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16035720
|
enQuireBio™
QP6771-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16055720
|
enQuireBio™
QP6771-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16045720
|
enQuireBio™
QP6771-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16065720
|
enQuireBio™
QP6771-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16075720
|
enQuireBio™
QP6771-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16085720
|
enQuireBio™
QP6771-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_071798.1 | |
Tryptophan 2,3-dioxygenase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
64206 | |
Research Use Only | |
Tdo2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSGCPFSGNS VGYTLKNLSM EDNEEDGAQT GVNRASKGGL IYGDYLQLEK ILNAQELQSE IKGNKIHDEH LFIITHQAYE LWFKQILWEL DSVREIFQNG HVRDERNMLK VMTRMHRVVV IFKLLVQQFS VLETMTALDF NDFREYLSPA SGFQSLQFRL LENKIGVLQS LRVPYNRKHY RDNFEGDYNE LLLKSEQEQT LLQLVEAWLE RTPGLEPHGF NFWGKFEKNI LKGLEEEFLK IQAKKDSEEK EEQMAEFRKQ KEVLLCLFDE KRHDYLLSKG ERRLSYRALQ GALMIYFYRE EPRFQVPFQL LTSLMDIDTL MTKWRYNHVC MVHRMLGSKA GTGGSSGYYY LRSTVSDRYK VFVDLFNLSS YLVPRHWIPK MNPIIHKFLY TAEYSDSSYF SSDESD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |