Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Thrombopoietin / THPO Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Thrombopoietin / THPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8583-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16035411
  • 3405.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_112395.1
Thrombopoietin / THPO Protein
Research Use Only
THPO
Recombinant Protein
E. coli
SPVPPACDPR LLNKLLRDSY LLHSRLSQCP DVNPLSIPVL LPAVDFSLGE WKTQTEQSKA QDILGAVSLL LEGVMAARGQ LEPSCLSSLL GQLSGQVRLL LGALQGLLGT QLPPQGRTTA HKDPSALFLS LQQLLRGKVR FLLLVEGPAL CVRRTLPTTA VPSRTSQLLT LNK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
108348162
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions