Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Thrombopoietin / THPO Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Thrombopoietin / THPO, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_112395.1
ID de gen (Entrez) 108348162
Nombre Thrombopoietin / THPO Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16015411
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8583-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16035411
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8583-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16025411
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8583-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16045411
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8583-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16055411
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8583-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16065411
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8583-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_112395.1
Thrombopoietin / THPO Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
108348162
Research Use Only
THPO
Recombinant Protein
E. coli
SPVPPACDPR LLNKLLRDSY LLHSRLSQCP DVNPLSIPVL LPAVDFSLGE WKTQTEQSKA QDILGAVSLL LEGVMAARGQ LEPSCLSSLL GQLSGQVRLL LGALQGLLGT QLPPQGRTTA HKDPSALFLS LQQLLRGKVR FLLLVEGPAL CVRRTLPTTA VPSRTSQLLT LNK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.