Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat S100A8 / CAGA Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) S100A8 / CAGA, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_446274.2
ID de gen (Entrez) 116547
Nombre S100A8 / CAGA Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Quantity & Availability  
16044750
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP6642-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
View alternative products
Save Up to 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16064750
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP6642-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
View alternative products
Save Up to 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16054750
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP6642-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
16074750
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP6642-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
16084750
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP6642-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
16094750
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP6642-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Specifications
Specifications
NP_446274.2
S100A8 / CAGA Protein
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
116547
Research Use Only
S100A8
Recombinant Protein
E. coli
ATELEKALSN VIEVYHNYSG IKGNHHALYR DDFRKMVTTE CPQFVQNKNT ESLFKELDVN SDNAINFEEF LVLVIRVGVA AHKDSHKE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications