Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat S100A8 / CAGA Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) S100A8 / CAGA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6642-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054750
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_446274.2
S100A8 / CAGA Protein
Research Use Only
S100A8
Recombinant Protein
E. coli
ATELEKALSN VIEVYHNYSG IKGNHHALYR DDFRKMVTTE CPQFVQNKNT ESLFKELDVN SDNAINFEEF LVLVIRVGVA AHKDSHKE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
116547
10 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol