Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Nqo2 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Nqo2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001004214.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 291084 |
Nombre | Nqo2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16040291
|
enQuireBio™
QP7703-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16060291
|
enQuireBio™
QP7703-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16050291
|
enQuireBio™
QP7703-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16070291
|
enQuireBio™
QP7703-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16080291
|
enQuireBio™
QP7703-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16090291
|
enQuireBio™
QP7703-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001004214.1 | |
Nqo2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
291084 | |
Research Use Only | |
Nqo2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAGKKVLLVY AHQEPKSFNG SMKQVAVEEL SKQGCTVTVS DLYTMNFEPR ATRNDVTGAL SNPEVFKYGI EAYEAYKKKA LTSDILEEQR KVQEADLVIF QFPLYWFSVP AILKGWMDRV LCQGFAFDVP GFYDSGFLKD KLALLSFTTG GTAEMYTKAG VNGDFRYFLW PLQHGTLHFC GFKVLAPQIS FGPEVSSEEQ RKVMLASWVQ RLKSIWKEEP IHCTPSWYFQ G | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |