Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Nqo2 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Nqo2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7703-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16050291
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001004214.1
Nqo2 Protein
Research Use Only
Nqo2
Recombinant Protein
E. coli
MAGKKVLLVY AHQEPKSFNG SMKQVAVEEL SKQGCTVTVS DLYTMNFEPR ATRNDVTGAL SNPEVFKYGI EAYEAYKKKA LTSDILEEQR KVQEADLVIF QFPLYWFSVP AILKGWMDRV LCQGFAFDVP GFYDSGFLKD KLALLSFTTG GTAEMYTKAG VNGDFRYFLW PLQHGTLHFC GFKVLAPQIS FGPEVSSEEQ RKVMLASWVQ RLKSIWKEEP IHCTPSWYFQ G
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
291084
10 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol