Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Neuroendocrine convertase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Neuroendocrine convertase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6473-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16073550
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_036878.1
Neuroendocrine convertase 2 Protein
Research Use Only
Pcsk2
Recombinant Protein
E. coli
GYRDINEIDI NMNDPLFTKQ WYLFNTGQAD GTPGLDLNVA EAWELGYTGK GVTIGIMDDG IDYLHPDLAY NYNSDASYDF SSNDPYPYPR YTDDWFNSHG TRCAGEVSAA ASNNICGVGV AYNSKVAGIR MLDQPFMTDI IEASSISHMP QLIDIYSASW GPTDNGKTVD GPRELTLQAM ADGVNKGRGG KGSIYVWASG DGGSYDDCNC DGYASSMWTI SINSAINDGR TALYDESCSS TLASTFSNGR KRNPEAGVAT TDLYGNCTLR HSGTSAAAPE AAGVFALALE ANVDLTWRDM QHLTVLTSKR NQLHDEVHQW RRNGVGLEFN HLFGYGVLDA GAMVKMAKDW KTVPERFHCV GGSVQNPEKI PPTGKLVLTL QTNACEGKEN FVRYLEHVQA VITVNATRRG DLNINMTSPM GTKSILLSRR PRDDDSKVGF DKWPFMTTHT WGEDARGTWT LELGFVGSAP QKGLLKEWTL MLHGTQSAPY IDQVVRDYQS KLAMSKKQEL EEELDEAVER SLQSILRKN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
25121
200 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol