Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Neuroendocrine convertase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Neuroendocrine convertase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_036878.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 25121 |
Nombre | Neuroendocrine convertase 2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16043550
|
enQuireBio™
QP6473-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16063550
|
enQuireBio™
QP6473-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16053550
|
enQuireBio™
QP6473-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16073550
|
enQuireBio™
QP6473-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16083550
|
enQuireBio™
QP6473-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16093550
|
enQuireBio™
QP6473-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_036878.1 | |
Neuroendocrine convertase 2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
25121 | |
Research Use Only | |
Pcsk2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GYRDINEIDI NMNDPLFTKQ WYLFNTGQAD GTPGLDLNVA EAWELGYTGK GVTIGIMDDG IDYLHPDLAY NYNSDASYDF SSNDPYPYPR YTDDWFNSHG TRCAGEVSAA ASNNICGVGV AYNSKVAGIR MLDQPFMTDI IEASSISHMP QLIDIYSASW GPTDNGKTVD GPRELTLQAM ADGVNKGRGG KGSIYVWASG DGGSYDDCNC DGYASSMWTI SINSAINDGR TALYDESCSS TLASTFSNGR KRNPEAGVAT TDLYGNCTLR HSGTSAAAPE AAGVFALALE ANVDLTWRDM QHLTVLTSKR NQLHDEVHQW RRNGVGLEFN HLFGYGVLDA GAMVKMAKDW KTVPERFHCV GGSVQNPEKI PPTGKLVLTL QTNACEGKEN FVRYLEHVQA VITVNATRRG DLNINMTSPM GTKSILLSRR PRDDDSKVGF DKWPFMTTHT WGEDARGTWT LELGFVGSAP QKGLLKEWTL MLHGTQSAPY IDQVVRDYQS KLAMSKKQEL EEELDEAVER SLQSILRKN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |