Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Myosin-binding protein C, cardiac-type Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Myosin-binding protein C, cardiac-type, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001099960.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 295929 |
Nombre | Myosin-binding protein C, cardiac-type Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16018031
|
enQuireBio™
QP9297-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16038031
|
enQuireBio™
QP9297-YE-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16028031
|
enQuireBio™
QP9297-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16048031
|
enQuireBio™
QP9297-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058031
|
enQuireBio™
QP9297-YE-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16068031
|
enQuireBio™
QP9297-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001099960.1 | |
Myosin-binding protein C, cardiac-type Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
295929 | |
Research Use Only | |
Mybpc3 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
PKIHLDCPGS TPDTIVVVAG NKLRLDVPIS GDPAPTVIWQ KTITQGKKAS AGPPPGAPED AGADEEWVFD KKLLCETEGR VRVETTKDRS VFTVEGAEKE DEGVYTVTVK NPVGEDQVNL TVKVIDVPDA PAAPKISNVG EDSCIVQWEP PAYDGGQPVL GYILERKKKK SYRWMRLNFD LLRELSHEAR RMIEGVAYEM RVYAVNAVGM SRPSPASQPF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |