Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6306-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16002360
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_037110.1
Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor Protein
Research Use Only
Lhcgr
Recombinant Protein
Yeast
RELSGSRCPE PCDCAPDGAL RCPGPRAGLA RLSLTYLPVK VIPSQAFRGL NEVVKIEISQ SDSLERIEAN AFDNLLNLSE LLIQNTKNLL YIEPGAFTNL PRLKYLSICN TGIRTLPDVT KISSSEFNFI LEICDNLHIT TIPGNAFQGM NNESVTLKLY GNGFEEVQSH AFNGTTLISL ELKENIYLEK MHSGAFQGAT GPSILDISST KLQALPSHGL ESIQTLIALS SYSLKTLPSK EKFTSLLVAT LTYPSHCCAF RNLPKKEQNF SFSIFENFSK QCESTVRKAD NETLYSAIFE ENELSGWDYD YGFCSPKTLQ CAPEPDAFNP CEDIMG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
25477
50 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol