Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_037110.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 25477 |
Nombre | Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16052350
|
enQuireBio™
QP6306-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16092350
|
enQuireBio™
QP6306-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16062350
|
enQuireBio™
QP6306-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16082350
|
enQuireBio™
QP6306-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16002360
|
enQuireBio™
QP6306-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16072350
|
enQuireBio™
QP6306-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_037110.1 | |
Lutropin-choriogonadotropic hormone receptor Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
25477 | |
Research Use Only | |
Lhcgr | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
RELSGSRCPE PCDCAPDGAL RCPGPRAGLA RLSLTYLPVK VIPSQAFRGL NEVVKIEISQ SDSLERIEAN AFDNLLNLSE LLIQNTKNLL YIEPGAFTNL PRLKYLSICN TGIRTLPDVT KISSSEFNFI LEICDNLHIT TIPGNAFQGM NNESVTLKLY GNGFEEVQSH AFNGTTLISL ELKENIYLEK MHSGAFQGAT GPSILDISST KLQALPSHGL ESIQTLIALS SYSLKTLPSK EKFTSLLVAT LTYPSHCCAF RNLPKKEQNF SFSIFENFSK QCESTVRKAD NETLYSAIFE ENELSGWDYD YGFCSPKTLQ CAPEPDAFNP CEDIMG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |