Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Kinesin-like protein KIF1C Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Kinesin-like protein KIF1C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6263-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16002030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_665884.1
Kinesin-like protein KIF1C Protein
Research Use Only
Kif1c
Recombinant Protein
Yeast
MAGASVKVAV RVRPFNARET SQDAKCVVSM QGNTTSIINP KQSRMFLKAS FDYSYWSHTS VEDPQFASQQ QVYRDIGEEM LLHAFEGYNV CIFAYGQTGA GKSYTMMGRQ EPGQQGIVPQ LCEDLFSRVN VNQSAQLSYS VEVSYMEIYC ERVRDLLNPK SRGSLRVREH PILGPYVQDL SKLAVTSYAD IADLMDCGNK ARTVAATNMN ETSSRSHAVF TIVFTQRSHD QLTGLDSEKV SKISLVNLAG SERADSSGAR GMRLKEGANI NK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
113886
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol