Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Kinesin-like protein KIF1C Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Kinesin-like protein KIF1C, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_665884.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 113886 |
Nombre | Kinesin-like protein KIF1C Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16052020
|
enQuireBio™
QP6263-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16092020
|
enQuireBio™
QP6263-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16062020
|
enQuireBio™
QP6263-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16082020
|
enQuireBio™
QP6263-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16002030
|
enQuireBio™
QP6263-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16072020
|
enQuireBio™
QP6263-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_665884.1 | |
Kinesin-like protein KIF1C Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
113886 | |
Research Use Only | |
Kif1c | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MAGASVKVAV RVRPFNARET SQDAKCVVSM QGNTTSIINP KQSRMFLKAS FDYSYWSHTS VEDPQFASQQ QVYRDIGEEM LLHAFEGYNV CIFAYGQTGA GKSYTMMGRQ EPGQQGIVPQ LCEDLFSRVN VNQSAQLSYS VEVSYMEIYC ERVRDLLNPK SRGSLRVREH PILGPYVQDL SKLAVTSYAD IADLMDCGNK ARTVAATNMN ETSSRSHAVF TIVFTQRSHD QLTGLDSEKV SKISLVNLAG SERADSSGAR GMRLKEGANI NK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |