Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Guanidinoacetate N-methyltransferase Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Guanidinoacetate N-methyltransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6068-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15939749
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Guanidinoacetate N-methyltransferase Protein
Research Use Only
Gamt
Recombinant Protein
E. coli
MSSSAASPLF APGEDCGPAW RAAPAAYDTS DTHLQILGKP VMERWETPYM HSLAAAAASR GGRVLEVGFG MAIAASRVQQ APIKEHWIIE CNDGVFQRLQ NWALKQPHKV VPLKGLWEEE APTLPDGHFD GILYDTYPLS EETWHTHQFN FIKTHAFRLL KPGGILTYCN LTSWGELMKS KYTDITAMFE ETQVPALLEA GFQRENICTE VMALVPPADC RYYAFPQMIT PLVTKH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol