Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Guanidinoacetate N-methyltransferase Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Guanidinoacetate N-methyltransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre Guanidinoacetate N-methyltransferase Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Gamt
Longitud de la proteína Full Length
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15929749
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6068-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15949749
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6068-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15939749
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6068-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15959749
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6068-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15969749
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6068-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15979749
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6068-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Guanidinoacetate N-methyltransferase Protein
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Research Use Only
Gamt
Recombinant Protein
E. coli
MSSSAASPLF APGEDCGPAW RAAPAAYDTS DTHLQILGKP VMERWETPYM HSLAAAAASR GGRVLEVGFG MAIAASRVQQ APIKEHWIIE CNDGVFQRLQ NWALKQPHKV VPLKGLWEEE APTLPDGHFD GILYDTYPLS EETWHTHQFN FIKTHAFRLL KPGGILTYCN LTSWGELMKS KYTDITAMFE ETQVPALLEA GFQRENICTE VMALVPPADC RYYAFPQMIT PLVTKH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.