Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat GSTA1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) GSTA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6122-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16070970
  • 3405.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_058709.2
GSTA1 Protein
Research Use Only
Gsta1
Recombinant Protein
E. coli
SGKPVLHYFN ARGRMECIRW LLAAAGVEFD EKFIQSPEDL EKLKKDGNLM FDQVPMVEID GMKLAQTRAI LNYIATKYDL YGKDMKERAL IDMYTEGILD LTEMIMQLVI CPPDQKEAKT ALAKDRTKNR YLPAFEKVLK SHGQDYLVGN RLTRVDIHLL ELLLYVEEFD ASLLTSFPLL KAFKSRISSL PNVKKFLQPG SQRKLPVDAK QIEEARKIFK F
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
24422
1 mg
Not determined.
Full Length
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol