Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat GSTA1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) GSTA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_058709.2
ID de gen (Entrez) 24422
Nombre GSTA1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16050970
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6122-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16070970
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6122-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16060970
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6122-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16080970
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6122-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16090970
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6122-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16000980
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6122-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_058709.2
GSTA1 Protein
Not determined.
Full Length
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
24422
Research Use Only
Gsta1
Recombinant Protein
E. coli
SGKPVLHYFN ARGRMECIRW LLAAAGVEFD EKFIQSPEDL EKLKKDGNLM FDQVPMVEID GMKLAQTRAI LNYIATKYDL YGKDMKERAL IDMYTEGILD LTEMIMQLVI CPPDQKEAKT ALAKDRTKNR YLPAFEKVLK SHGQDYLVGN RLTRVDIHLL ELLLYVEEFD ASLLTSFPLL KAFKSRISSL PNVKKFLQPG SQRKLPVDAK QIEEARKIFK F
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.