Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Collagen alpha-1(I) chain Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Collagen alpha-1(I) chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_445756.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 29393 |
Nombre | Collagen alpha-1(I) chain Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16017581
|
enQuireBio™
QP9077-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16037581
|
enQuireBio™
QP9077-YE-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16027581
|
enQuireBio™
QP9077-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16047581
|
enQuireBio™
QP9077-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16057581
|
enQuireBio™
QP9077-YE-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16067581
|
enQuireBio™
QP9077-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_445756.1 | |
Collagen alpha-1(I) chain Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
29393 | |
Research Use Only | |
Col1a1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
QRGERGFPGL PGPSGEPGKQ GPSGASGERG PPGPMGPPGL AGPPGESGRE GSPGAEGSPG RDGAPGAKGD RGETGPAGPP GAPGAPGAPG PVGPAGKNGD RGETGPAGPA GPIGPAGARG PAGPQGPRGD KGETGEQGDR GIKGHRGFSG LQGPPGSPGS PGEQGPSGAS GPAGPRGPPG SAGSPGKDGL NGLPGPIGPP GPRGRTGDSG PAGPPGPPGP PGPPGPPSGG YDFSFLPQPP QEKSQDGGRY YRA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |