Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CAMK4 / CaMKIV Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) CAMK4 / CaMKIV, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_036859.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 25050 |
Nombre | CAMK4 / CaMKIV Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15917509
|
enQuireBio™
QP5752-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15937509
|
enQuireBio™
QP5752-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927509
|
enQuireBio™
QP5752-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15947509
|
enQuireBio™
QP5752-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15957509
|
enQuireBio™
QP5752-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15967509
|
enQuireBio™
QP5752-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_036859.2 | |
CAMK4 / CaMKIV Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
25050 | |
Research Use Only | |
Camk4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLKVTVPSCP SSPCSSVTSS TENLVPDYWI DGSKRDPLSD FFEVESELGR GATSIVYRCK QKGTQKPYAL KVLKKTVDKK IVRTEIGVLL RLSHPNIIKL KEIFETPTEI SLVLELVTGG ELFDRIVEKG YYSERDAADA VKQILEAVAY LHENGIVHRD LKPENLLYAT PAPDAPLKIA DFGLSKIVEH QVLMKTVCGT PGYCAPEILR GCAYGPEVDM WSVGIITYIL LCGFEPFYDE RGDQFMFRRI LNCEYYFISP WWDEVSLNAK DLVKKLIVLD PKKRLTTFQA LQHPWVTGKA ANFVHMDTAQ KKLQEFNARR KLKAAVKAVV ASSRLGSASS SHTNIQESNK ASSEAQPAQD GKDKTDPLEN KMQAGDHEAA KAAADETMKL QSEEVEEEEG VKEEEEEEEE EEETSRMVPQ EPEDRLETDD QEMKRNSEET LKSVEEEMDP KAEEEAAAVG LGVPPQQDAI LPEY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |