Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CAMK4 / CaMKIV Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) CAMK4 / CaMKIV, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5752-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15927509
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_036859.2
CAMK4 / CaMKIV Protein
Research Use Only
Camk4
Recombinant Protein
E. coli
MLKVTVPSCP SSPCSSVTSS TENLVPDYWI DGSKRDPLSD FFEVESELGR GATSIVYRCK QKGTQKPYAL KVLKKTVDKK IVRTEIGVLL RLSHPNIIKL KEIFETPTEI SLVLELVTGG ELFDRIVEKG YYSERDAADA VKQILEAVAY LHENGIVHRD LKPENLLYAT PAPDAPLKIA DFGLSKIVEH QVLMKTVCGT PGYCAPEILR GCAYGPEVDM WSVGIITYIL LCGFEPFYDE RGDQFMFRRI LNCEYYFISP WWDEVSLNAK DLVKKLIVLD PKKRLTTFQA LQHPWVTGKA ANFVHMDTAQ KKLQEFNARR KLKAAVKAVV ASSRLGSASS SHTNIQESNK ASSEAQPAQD GKDKTDPLEN KMQAGDHEAA KAAADETMKL QSEEVEEEEG VKEEEEEEEE EEETSRMVPQ EPEDRLETDD QEMKRNSEET LKSVEEEMDP KAEEEAAAVG LGVPPQQDAI LPEY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
25050
10 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol