Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat BDNF Protein Isoform 2 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) BDNF Protein Isoform 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8869-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16096911
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001257559.1
BDNF Protein Isoform 2 Protein
Research Use Only
BDNF
Recombinant Protein
E. coli
RRGELSVCDS ISEWVTAADK KTAVDMSGGT VTVLEKVPVS KGQLKQYFYE TKCNPMGYTK EGCRGIDKRH WNSQCRTTQS YVRALTMDSK KRIGWRFIRI DTSCVCTL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
24225
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol