Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat BDNF Protein Isoform 2 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) BDNF Protein Isoform 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001257559.1
ID de gen (Entrez) 24225
Nombre BDNF Protein Isoform 2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16056911
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8869-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16076911
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8869-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16066911
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8869-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16086911
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8869-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16096911
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8869-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16006921
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8869-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001257559.1
BDNF Protein Isoform 2 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
24225
Research Use Only
BDNF
Recombinant Protein
E. coli
RRGELSVCDS ISEWVTAADK KTAVDMSGGT VTVLEKVPVS KGQLKQYFYE TKCNPMGYTK EGCRGIDKRH WNSQCRTTQS YVRALTMDSK KRIGWRFIRI DTSCVCTL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.