Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Batf3 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Batf3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5704-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15947139
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_068637.1
Batf3 Protein
Research Use Only
Batf3
Recombinant Protein
Yeast
MSQGPPAGGV LQSSVAAPGN QPQSPKDDDR KVRRREKNRV AAQRSRKKQT QKSDKLHEEH ESLEQENSVL RREIAKLKEE LRHLTEALKE HEKMCPLLLC PMNFVQLRPD PVASWSAHDA PDHPSFIWLG TLV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
60462
1 mg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol