Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Batf3 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Batf3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_068637.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 60462 |
Nombre | Batf3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15927139
|
enQuireBio™
QP5704-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15967139
|
enQuireBio™
QP5704-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15937139
|
enQuireBio™
QP5704-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15957139
|
enQuireBio™
QP5704-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15977139
|
enQuireBio™
QP5704-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15947139
|
enQuireBio™
QP5704-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_068637.1 | |
Batf3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
60462 | |
Research Use Only | |
Batf3 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MSQGPPAGGV LQSSVAAPGN QPQSPKDDDR KVRRREKNRV AAQRSRKKQT QKSDKLHEEH ESLEQENSVL RREIAKLKEE LRHLTEALKE HEKMCPLLLC PMNFVQLRPD PVASWSAHDA PDHPSFIWLG TLV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |