Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Apolipoprotein A-V Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Apolipoprotein A-V, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5663-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15996819
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001264193.1
Apolipoprotein A-V Protein
Research Use Only
Apoa5
Recombinant Protein
E. coli
RKSFWEYFGQ NSQGKGMMGQ QQKLAQESLK GSLEQDLYNM NNFLEKLGPL REPGKEPPRL AQDPEGIRKQ LQQELEEVST RLEPYMAAKH QQVGWNLEGL RQQLKPYTVE LMEQVGLSVQ DLQEQLRMVG KGTKAQLLGG VDEAMSLLQD MQSRVLHHTD RVKELFHPYA ERLVTGIGHH VQELHRSVAP HAVASPARLS RCVQTLSHKL TRKAKDLHTS IQRNLDQLRD ELSTFIRVST DGADNRDSLD PQALSDEVRQ RLQAFRHDTY LQIAAFTQAI DQETEEIQHQ LAPPPPSHSA FAPELGHSDS NKALSRLQSR LDDLWEDIAY GLHDQGHSQN NPEGHSG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
140638
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 3
Rat
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol