Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Apolipoprotein A-V Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Apolipoprotein A-V, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001264193.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 140638 |
Nombre | Apolipoprotein A-V Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15946819
|
enQuireBio™
QP5663-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15966819
|
enQuireBio™
QP5663-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15956819
|
enQuireBio™
QP5663-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15976819
|
enQuireBio™
QP5663-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15986819
|
enQuireBio™
QP5663-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15996819
|
enQuireBio™
QP5663-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
NP_001264193.1 | |
Apolipoprotein A-V Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 3 | |
Rat | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
140638 | |
Research Use Only | |
Apoa5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RKSFWEYFGQ NSQGKGMMGQ QQKLAQESLK GSLEQDLYNM NNFLEKLGPL REPGKEPPRL AQDPEGIRKQ LQQELEEVST RLEPYMAAKH QQVGWNLEGL RQQLKPYTVE LMEQVGLSVQ DLQEQLRMVG KGTKAQLLGG VDEAMSLLQD MQSRVLHHTD RVKELFHPYA ERLVTGIGHH VQELHRSVAP HAVASPARLS RCVQTLSHKL TRKAKDLHTS IQRNLDQLRD ELSTFIRVST DGADNRDSLD PQALSDEVRQ RLQAFRHDTY LQIAAFTQAI DQETEEIQHQ LAPPPPSHSA FAPELGHSDS NKALSRLQSR LDDLWEDIAY GLHDQGHSQN NPEGHSG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |