Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Anionic trypsin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Anionic trypsin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6536-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16084010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_036767.1
Anionic trypsin-1 Protein
Research Use Only
Prss1
Recombinant Protein
E. coli
IVGGYTCPEH SVPYQVSLNS GYHFCGGSLI NDQWVVSAAH CYKSRIQVRL GEHNINVLEG DEQFINAAKI IKHPNYSSWT LNNDIMLIKL SSPVKLNARV APVALPSACA PAGTQCLISG WGNTLSNGVN NPDLLQCVDA PVLSQADCEA AYPGEITSSM ICVGFLEGGK DSCQGDSGGP VVCNGQLQGI VSWGYGCALP DNPGVYTKVC NFVGWIQDTI AAN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
24691
50 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol