Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Anionic trypsin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Anionic trypsin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_036767.1
ID de gen (Entrez) 24691
Nombre Anionic trypsin-1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16034010
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6536-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16054010
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6536-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16044010
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6536-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16064010
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6536-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16074010
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6536-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16084010
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6536-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_036767.1
Anionic trypsin-1 Protein
Not determined.
Full Length
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
24691
Research Use Only
Prss1
Recombinant Protein
E. coli
IVGGYTCPEH SVPYQVSLNS GYHFCGGSLI NDQWVVSAAH CYKSRIQVRL GEHNINVLEG DEQFINAAKI IKHPNYSSWT LNNDIMLIKL SSPVKLNARV APVALPSACA PAGTQCLISG WGNTLSNGVN NPDLLQCVDA PVLSQADCEA AYPGEITSSM ICVGFLEGGK DSCQGDSGGP VVCNGQLQGI VSWGYGCALP DNPGVYTKVC NFVGWIQDTI AAN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.