Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Alkaline Phosphatase / ALPL Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Alkaline Phosphatase / ALPL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5647-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15956709
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_037191.1
Alkaline Phosphatase / ALPL Protein
Research Use Only
Alpl
Recombinant Protein
E. coli
FVPEKEKDPS YWRQQAQETL KNALKLQKLN TNVAKNIIMF LGDGMGVSTV TAARILKGQL HHNTGEETRL EMDKFPFVAL SKTYNTNAQV PDSAGTATAY LCGVKANEGT VGVSAATERT RCNTTQGNEV TSILRWAKDA GKSVGIVTTT RVNHATPSAA YAHSADRDWY SDNEMPPEAL SQGCKDIAYQ LMHNIKDIDV IMGGGRKYMY PKNRTDVEYE LDEKARGTRL DGLDLISIWK SFKPRHKHSH YVWNRTELLA LDPSRVDYLL GLFEPGDMQY ELNRNNLTDP SLSEMVEVAL RILTKNPKGF FLLVEGGRID HGHHEGKAKQ ALHEAVEMDE AIGKAGTMTS QKDTLTVVTA DHSHVFTFGG YTPRGNSIFG LAPMVSDTDK KPFTAILYGN GPGYKVVDGE RENVSMVDYA HNNYQAQSAV PLRHETHGGE DVAVFAKGPM AHLLHGVHEQ NYIPHVMAYA SCIGANLDHC AWAS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
25586
50 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol