missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Alkaline Phosphatase / ALPL Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Alkaline Phosphatase / ALPL, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_037191.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 25586 |
Nombre | Alkaline Phosphatase / ALPL Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15906709
|
enQuireBio™
QP5647-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926709
|
enQuireBio™
QP5647-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916709
|
enQuireBio™
QP5647-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15936709
|
enQuireBio™
QP5647-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15946709
|
enQuireBio™
QP5647-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15956709
|
enQuireBio™
QP5647-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_037191.1 | |
Alkaline Phosphatase / ALPL Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Rat | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
25586 | |
Research Use Only | |
Alpl | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
FVPEKEKDPS YWRQQAQETL KNALKLQKLN TNVAKNIIMF LGDGMGVSTV TAARILKGQL HHNTGEETRL EMDKFPFVAL SKTYNTNAQV PDSAGTATAY LCGVKANEGT VGVSAATERT RCNTTQGNEV TSILRWAKDA GKSVGIVTTT RVNHATPSAA YAHSADRDWY SDNEMPPEAL SQGCKDIAYQ LMHNIKDIDV IMGGGRKYMY PKNRTDVEYE LDEKARGTRL DGLDLISIWK SFKPRHKHSH YVWNRTELLA LDPSRVDYLL GLFEPGDMQY ELNRNNLTDP SLSEMVEVAL RILTKNPKGF FLLVEGGRID HGHHEGKAKQ ALHEAVEMDE AIGKAGTMTS QKDTLTVVTA DHSHVFTFGG YTPRGNSIFG LAPMVSDTDK KPFTAILYGN GPGYKVVDGE RENVSMVDYA HNNYQAQSAV PLRHETHGGE DVAVFAKGPM AHLLHGVHEQ NYIPHVMAYA SCIGANLDHC AWAS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |