Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Acetyl-CoA carboxylase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Acetyl-CoA carboxylase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5604-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15906389
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_071529.1
Acetyl-CoA carboxylase 1 Protein
Research Use Only
Acaca
Recombinant Protein
Yeast
VIEKVLIANN GIAAVKCMRS IRRWSYEMFR NERAIRFVVM VTPEDLKANA EYIKMADHYV PVPGGANNNN YANVELILDI AKRIPVQAVW AGWGHASENP KLPELLLKNG IAFMGPPSQA MWALGDKIAS SIVAQTAGIP TLPWSGSGLR VDWQENDFSK RILNVPQDLY EKGYVKDVDD GLKAAEEVGY PVMIKASEGG GGKGIRKVNN ADDFPNLFRQ VQAEVPGSPI FVMRLAKQSR HLEVQILADQ YGNAISLFGR DCSVQRRHQK IIEEAPAAIA TPAVFEHMEQ CAVKLAKMVG YVSAGTVEYL YSQDGSFYFL ELNPRLQVEH PCTEMVADVN LPAAQLQIAM GIPLFRIKDI RMMYGVSPWG DAPIDFENSA HVPCPRGHVI AARITSENPD EGFKPSSGTV QELNFRSNKN VWGYFSVAAA GGLHEFADSQ FGHCFSWGEN REEAISNMVV ALKELSIRGD FRTTVEYLIK LLETESFQLN RIDTGWLDRL IA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
60581
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol