missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Acetyl-CoA carboxylase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Acetyl-CoA carboxylase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_071529.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 60581 |
Nombre | Acetyl-CoA carboxylase 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15996379
|
enQuireBio™
QP5604-YE-100UG |
100 μg |
920.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936389
|
enQuireBio™
QP5604-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906389
|
enQuireBio™
QP5604-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15926389
|
enQuireBio™
QP5604-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15946389
|
enQuireBio™
QP5604-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15916389
|
enQuireBio™
QP5604-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_071529.1 | |
Acetyl-CoA carboxylase 1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
60581 | |
Research Use Only | |
Acaca | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
VIEKVLIANN GIAAVKCMRS IRRWSYEMFR NERAIRFVVM VTPEDLKANA EYIKMADHYV PVPGGANNNN YANVELILDI AKRIPVQAVW AGWGHASENP KLPELLLKNG IAFMGPPSQA MWALGDKIAS SIVAQTAGIP TLPWSGSGLR VDWQENDFSK RILNVPQDLY EKGYVKDVDD GLKAAEEVGY PVMIKASEGG GGKGIRKVNN ADDFPNLFRQ VQAEVPGSPI FVMRLAKQSR HLEVQILADQ YGNAISLFGR DCSVQRRHQK IIEEAPAAIA TPAVFEHMEQ CAVKLAKMVG YVSAGTVEYL YSQDGSFYFL ELNPRLQVEH PCTEMVADVN LPAAQLQIAM GIPLFRIKDI RMMYGVSPWG DAPIDFENSA HVPCPRGHVI AARITSENPD EGFKPSSGTV QELNFRSNKN VWGYFSVAAA GGLHEFADSQ FGHCFSWGEN REEAISNMVV ALKELSIRGD FRTTVEYLIK LLETESFQLN RIDTGWLDRL IA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |