Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat A2M / CPAMD5 / Alpha-2-macroglobulin Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) A2M / CPAMD5 / Alpha-2-macroglobulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8951-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16027301
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_036620.2
A2M / CPAMD5 / Alpha-2-macroglobulin Protein
Research Use Only
A2m
Recombinant Protein
Yeast
LIYDLLPVKD LTGFPQGADQ REEDTNGCVK QNDTYINGIL YSPVQNTNEE DMYGFLKDMG LKVFTNSNIR KPKVCERLRD NKGIPAAYHL VSQSHMDAFL ESSESPTETR RSYFPETWIW DLVVVDSAGV A
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100911545
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol