Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat A2M / CPAMD5 / Alpha-2-macroglobulin Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) A2M / CPAMD5 / Alpha-2-macroglobulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_036620.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 100911545 |
Nombre | A2M / CPAMD5 / Alpha-2-macroglobulin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16097291
|
enQuireBio™
QP8951-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16037301
|
enQuireBio™
QP8951-YE-500UG |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16007301
|
enQuireBio™
QP8951-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16027301
|
enQuireBio™
QP8951-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16047301
|
enQuireBio™
QP8951-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16017301
|
enQuireBio™
QP8951-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_036620.2 | |
A2M / CPAMD5 / Alpha-2-macroglobulin Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100911545 | |
Research Use Only | |
A2m | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
LIYDLLPVKD LTGFPQGADQ REEDTNGCVK QNDTYINGIL YSPVQNTNEE DMYGFLKDMG LKVFTNSNIR KPKVCERLRD NKGIPAAYHL VSQSHMDAFL ESSESPTETR RSYFPETWIW DLVVVDSAGV A | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |