Learn More
enQuireBio™ Recombinant RABV GlycoProtein
A DNA sequence encoding the Rabies virus (strain PM) (RABV) Glycoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
402.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre | RABV GlycoProtein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | G |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16038750
|
enQuireBio™
QP7413-EC-10UG |
10 μg |
402.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16028750
|
enQuireBio™
QP7413-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16048750
|
enQuireBio™
QP7413-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16058750
|
enQuireBio™
QP7413-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16068750
|
enQuireBio™
QP7413-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078750
|
enQuireBio™
QP7413-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
RABV GlycoProtein | |
Not determined. | |
Full Length | |
RABV | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
G | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KFPIYTILDK LGPWSPIDIH HLSCPNNLVV EDEGCTNLSG FSYMELKVGY ILAIKMNGFT CTGVVTEAET YTNFVGYVTT TFKRKHFRPT PDACRAAYNW KMAGDPRYEE SLHNPYPDYR WLRTVKTTKE SLVIISPSVA DLDPYDRSLH SRVFPSGKCS GVAVSSTYCS TNHDYTIWMP ENPRLGMSCD IFTNSRGKRA SKGSETCGFV DERGLYKSLK GACKLKLCGV LGLRLMDGTW VAMQTSNETK WCPPDQLVNL HDFRSDEIEH LVVEELVRKR EECLDALESI MTTKSVSFRR LSHLRKLVPG FGKAYTIFNK TLMEADAHYK SVRTWNEILP SKGCLRVGGR CHPHVNGVFF NGIILGPDGN VLIPEMQSSL LQQHMELLES SVIPLVHPLA DPSTVFKDGD EAEDFVEVHL PDVHNQVSGV DLGLPNWGKY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |