Learn More
enQuireBio™ Recombinant RABV GlycoProtein
A DNA sequence encoding the Rabies virus (strain PM) (RABV) Glycoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7413-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16078750
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
RABV GlycoProtein
Research Use Only
G
Recombinant Protein
E. coli
KFPIYTILDK LGPWSPIDIH HLSCPNNLVV EDEGCTNLSG FSYMELKVGY ILAIKMNGFT CTGVVTEAET YTNFVGYVTT TFKRKHFRPT PDACRAAYNW KMAGDPRYEE SLHNPYPDYR WLRTVKTTKE SLVIISPSVA DLDPYDRSLH SRVFPSGKCS GVAVSSTYCS TNHDYTIWMP ENPRLGMSCD IFTNSRGKRA SKGSETCGFV DERGLYKSLK GACKLKLCGV LGLRLMDGTW VAMQTSNETK WCPPDQLVNL HDFRSDEIEH LVVEELVRKR EECLDALESI MTTKSVSFRR LSHLRKLVPG FGKAYTIFNK TLMEADAHYK SVRTWNEILP SKGCLRVGGR CHPHVNGVFF NGIILGPDGN VLIPEMQSSL LQQHMELLES SVIPLVHPLA DPSTVFKDGD EAEDFVEVHL PDVHNQVSGV DLGLPNWGKY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not determined.
Full Length
RABV
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol