Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit IL2 / Interleukin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) IL2 / Interleukin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3375.00€
Especificaciones
Nombre | IL2 / Interleukin-2 Protein |
---|---|
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Etiqueta de proteína | His |
Especie del huésped | E. coli |
reactividad cruzada | Rabbit |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16011670
|
enQuireBio™
QP6218-EC-100UG |
100 μg |
967.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 10-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16031670
|
enQuireBio™
QP6218-EC-1MG |
1 mg |
3375.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 10-08-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. |
16021670
|
enQuireBio™
QP6218-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16041670
|
enQuireBio™
QP6218-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16051670
|
enQuireBio™
QP6218-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
16061670
|
enQuireBio™
QP6218-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
Especificaciones
IL2 / Interleukin-2 Protein | |
His | |
Rabbit | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. | |
NP_001156652.1 |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
APTSSSTKET QEQLDQLLLD LQVLLKGVND YKNSKLSRML TFKFYMPKKV TELKHLQCLE EELKPLEEVL NLAQGKNSHG GNTRESISNI NVTVLKLKGS ETFMCEYDET VTIVEFLNRW ITFCQSIISA SSS | |
100302458 | |
IL2 |