Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit IL2 / Interleukin-2 Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) IL2 / Interleukin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6218-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16041670
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001156652.1
IL2 / Interleukin-2 Protein
Research Use Only
IL2
Recombinant Protein
E. coli
APTSSSTKET QEQLDQLLLD LQVLLKGVND YKNSKLSRML TFKFYMPKKV TELKHLQCLE EELKPLEEVL NLAQGKNSHG GNTRESISNI NVTVLKLKGS ETFMCEYDET VTIVEFLNRW ITFCQSIISA SSS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100302458
200 μg
Not determined.
Full Length
Rabbit
His
Tris-based buffer, 50% glycerol