Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) CD40L / CD154 / TNFSF5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5787-ye-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15927759
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001243710.1
CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
Research Use Only
CD40LG
Recombinant Protein
Yeast
MQKGDQDPQI AAHLISEASS KSSSVLQWAK KGYYTMSNTL VTLENGKQLK VKRQGFYYIY AQVTFCSNQE PSSQAPFIAS LCLKSSGGSE RILLRAANAR SSSKTCEQQS IHLGGVFELQ ADASVFVNVT DASQVNHGTG FTSFGLLKL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100358388
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rabbit
His
Tris-based buffer, 50% glycerol