Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) CD40L / CD154 / TNFSF5, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001243710.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 100358388 |
Nombre | CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15907759
|
enQuireBio™
QP5787-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15947759
|
enQuireBio™
QP5787-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15917759
|
enQuireBio™
QP5787-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15937759
|
enQuireBio™
QP5787-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15957759
|
enQuireBio™
QP5787-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15927759
|
enQuireBio™
QP5787-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001243710.1 | |
CD40L / CD154 / TNFSF5 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Rabbit | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100358388 | |
Research Use Only | |
CD40LG | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MQKGDQDPQI AAHLISEASS KSSSVLQWAK KGYYTMSNTL VTLENGKQLK VKRQGFYYIY AQVTFCSNQE PSSQAPFIAS LCLKSSGGSE RILLRAANAR SSSKTCEQQS IHLGGVFELQ ADASVFVNVT DASQVNHGTG FTSFGLLKL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |