missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rabbit Cathepsin K Protein

A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) Cathepsin K, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5893-ec-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15998499

Cantidad Precio
1 3211.16€ / 1 miligramo
3 3021.38€ / 1 miligramo
Envío estimado: 03-03-2022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.



Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001076110.1
Cathepsin K Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Rabbit
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
100009334
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Ctsk
Recombinant Protein
E. coli
TPDSIDYRKK GYVTPVKNQG QCGSCWAFSS VGALEGQLKK KTGKLLNLSP QNLVDCVSEN YGCGGGYMTN AFQYVQRNRG IDSEDAYPYV GQDESCMYNP TGKAAKCRGY REIPEGNEKA LKRAVARVGP VSVAIDASLT SFQFYSKGVY YDENCSSDNV NHAVLAVGYG IQKGNKHWII KNSWGESWGN KGYILMARNK NNACGIANLA SFPKM
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales