missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit Cathepsin K Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) Cathepsin K, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001076110.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 100009334 |
Nombre | Cathepsin K Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15978499
|
enQuireBio™
QP5893-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15998499
|
enQuireBio™
QP5893-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15988499
|
enQuireBio™
QP5893-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15908509
|
enQuireBio™
QP5893-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15918509
|
enQuireBio™
QP5893-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15928509
|
enQuireBio™
QP5893-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001076110.1 | |
Cathepsin K Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rabbit | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100009334 | |
Research Use Only | |
Ctsk | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TPDSIDYRKK GYVTPVKNQG QCGSCWAFSS VGALEGQLKK KTGKLLNLSP QNLVDCVSEN YGCGGGYMTN AFQYVQRNRG IDSEDAYPYV GQDESCMYNP TGKAAKCRGY REIPEGNEKA LKRAVARVGP VSVAIDASLT SFQFYSKGVY YDENCSSDNV NHAVLAVGYG IQKGNKHWII KNSWGESWGN KGYILMARNK NNACGIANLA SFPKM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |