Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine Insulin Protein
A cDNA sequence encoding the Insulin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
164.00€ - 1515.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 397415 |
---|---|
Nombre | Insulin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | INS |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15915008
|
enQuireBio™
QP10733-1GR |
1 g |
1515.00€
1 g |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925008
|
enQuireBio™
QP10733-250MG |
250 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15935008
|
enQuireBio™
QP10733-25MG |
25 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
397415 | |
Research Use Only | |
INS | |
Recombinant Protein | |
Porcine | |
MALWTRLLPL LALLALWAPA PAQAFVNQHL CGSHLVEALY LVCGERGFFY TPKARREAEN PQAGAVELGG GLGGLQALAL EGPPQKRGIV EQCCTSICSL YQLENYCN | |
Greater than 97.0% as determined by SEC-HPLC. |
Insulin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
>27 units/mg. | |
Porcine | |
Untagged | |
The Insulin Porcine was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with no additives. |